Merck
1.03024
Supelco
Chlorophenol red
pH indicator
別名:
Chlorophenol red, 3,3′′-Dichlorophenolsulfonphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H12Cl2O5S
CAS番号:
分子量:
423.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
224-619-2
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Chlorophenol red, indicator
品質水準
フォーム
solid
損失
≤15% loss on drying, 110°C
visual transition interval
4.8-6.4, brownish-yellow to red-violet
mp
261 °C
かさ密度
720 kg/m3
Amax
432-436 nm (buffer pH 4.8)
574-576 nm (buffer pH 6.4)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
InChI Key
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 4.8 - pH 6.4 brownish-yellow - red-violet
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 4.8): 432 - 436 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 6.4): 574 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01g/l; buffer pH 4.8; calculated on dried substance): 450 - 600
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01g/l; buffer pH 6.4; calculated on dried substance): 1000 - 1300
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3