Merck
1.02533
Supelco
塩化コバルト(II) 六水和物
extra pure
別名:
塩化第一コバルト 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3