Merck
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
632.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-567-4
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
フォーム
solid
不純物
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI Key
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1022730000:
IN21022730500:
1022730100:
IN21022730100:
IN2R1022739050:
1022735000:
試験成績書(COA)