Merck
1.01832
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
硝酸 溶液, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
フォーム
liquid
濃度
68.0-70.0% HNO3
不純物
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulphate (SO4)
強熱残分
≤5 ppm (as SO4)
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
密度
1.41 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 68.0 - 70.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.200 ppm
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 5 ppm
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 溶液 for 1000 ml, c(HNO&#8323;) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09964
硝酸 溶液