主要文書
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41115700
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
beads
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrix
PS-DVB
マトリックス活性基
SCX
粒径
300-1100 μm
分離法
cation exchange
詳細
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
WGK
WGK 1