09-066
Anti-ASPM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Abnormal spindle protein homolog, Asp homolog, asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated (Drosophila), asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated, asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated (Drosophila), microcephaly, pr
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee, primate
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASPM(259266)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human ductal carcinoma tissue
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-066:
試験成績書(COA)