Merck
HPA045212
Sigma-Aldrich
抗BICC1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Bicaudal Cホモログ1(ショウジョウバエ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
NAGDLKQMMCPSKVSCAKRQTVELLQGTKNSHLHSTDRLLSDPELSATESPLADKKAPGSERAAERAAAAQQNSERAHLAPRSSYVNMQAFDYEQKKLLATKAMLKKPVVTEVRTPTNTWSGLGFSKSMPAETIKELRRA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BICC1(80114)
詳細
遺伝子BICC1(BicC family RNA binding protein 1)は、ヒト染色体10q21.1にマッピングされています。本遺伝子はRNA結合タンパク質をコードしています。脳には、多くのアイソフォームのBICC1が存在しています。このタンパク質には3つのRNA結合Kホモロジー(KH)ドメインと1つの無菌αモチーフ(SAM)があります。
免疫原
BicCファミリーRNA結合タンパク質1
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
BICC1(BicCファミリーRNA結合タンパク質1)は、細胞骨格の構築と細胞間の情報伝達に関与しています。このタンパク質は、Wntシグナル伝達を阻止することができ、それによってうつ病の病態生理に影響を及ぼすことができる無菌αモチーフ(SAM)ドメインを有します。BICC1遺伝子は、大うつ病性障害患者の死後脳でアップレギュレートされています。ラットモデルでは、BICC1は慢性ストレスと関連しており、抗うつ薬の使用はその発現を抑制します。BICC1はまた、PKD2(ポリシスチン2、一過性受容体電位陽イオンチャネル)mRNA量を制御し、それによって骨芽細胞形成と骨髄密度の遺伝因子として働きます。Wntの活動亢進を引き起こすこの遺伝子の変異は、嚢胞性腎異形成と関連しています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST86700
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA045212-100UL:
HPA045212-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BICC1 expression is elevated in depressed subjects and contributes to depressive behavior in rodents.
Ota KT, et al.
Neuropsychopharmacology, 40, 711-718 (2015)
GWAS-identified risk variants for major depressive disorder: Preliminary support for an association with late-life depressive symptoms and brain structural alterations.
Ryan J, et al.
European Neuropsychopharmacology, 26, 113-125 (2016)
Two mutations in human BICC1 resulting in Wnt pathway hyperactivity associated with cystic renal dysplasia.
Kraus MR, et al.
Human Mutation, 33, 86-90 (2012)
Bicc1 is a genetic determinant of osteoblastogenesis and bone mineral density.
Mesner LD, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124, 2736-2749 (2014)
Ruohan Sun et al.
Frontiers in genetics, 12, 768930-768930 (2021-11-05)
Purpose: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most widely occurring brain malignancy. It is modulated by a variety of genes, and patients with GBM have a low survival ratio and an unsatisfactory treatment effect. The irregular regulation of RNA binding proteins