クローン
ARFAG, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18 kDa
化学種の反応性
bovine, canine, rat, human
濃度
2 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using MDCK total cell extract.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARF6(382)
rat ... Arf6(79121)
詳細
アプリケーション
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A5230-200UL:
A5230-VAR:
A5230-BULK:
試験成績書(COA)