安全性情報
07-455
Sigma-Aldrich
抗CoREST抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-COREST, Anti-RCOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RCOR1(23186)
詳細
CoREST遺伝子は、神経特異的な遺伝子発現の調節に必要な機能的コアプレッサーをコードしています。REST(RE1サイレンシング転写因子1)は、ヒストン脱アセチル化酵素の動員を介した能動的抑制か、または別の機能複合体を用いた長期的な遺伝子サイレンシングのいずれかによって、神経細胞外の制限を媒介できます。神経細胞特異的遺伝子のサイレンシングには、関連するコアプレッサーCoRESTの動員が必要です。CoRESTは、それ自体にはREST応答配列が含まれない転写ユニットなど、染色体の区間全体にサイレンシングをもたらす分子機構を動員するための機能的分子ビーコンとして働きます。
特異性
CoRESTを認識します。
免疫原
ヒトCoRESTの109~293残基に相当するGST融合タンパク質
アプリケーション
抗CoREST抗体(ウサギポリクローナル抗体)によるCoRESTの検出は、ChIP、ICC、IHC、IP、WBで使用できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
A431、3T3/A31、JurkatおよびHeLa細胞のRIPAライセートでのイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
66 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製プロテインA免疫グロブリン抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム(保存剤)含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-455:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of immunogenic MHC class II Tyrosinase-derived peptides using HLA-DR1 and HLA-DR4 transgenic mice.
R B V Horton,S A S Laversin,S P Reeder,R C Rees,S E B McArdle
Protein and peptide letters null
ZNF198 stabilizes the LSD1-CoREST-HDAC1 complex on chromatin through its MYM-type zinc fingers.
Gocke, CB; Yu, H
Testing null
Benoît Laurent et al.
Journal of cell science, 125(Pt 4), 993-1002 (2012-03-09)
Gfi-1B is a transcriptional repressor essential for the regulation of erythropoiesis and megakaryopoiesis. Here we identify Gfi-1B p32, a Gfi-1B isoform, as essential for erythroid differentiation. Gfi-1B p32 is generated by alternative splicing and lacks the two first zinc finger
Increased binding of stroke-induced long non-coding RNAs to the transcriptional corepressors Sin3A and coREST.
Dharap, A; Pokrzywa, C; Vemuganti, R
ASN Neuro null
Allana Schooley et al.
Journal of cell science, 128(18), 3466-3477 (2015-08-01)
The metazoan nucleus breaks down and reassembles during each cell division. Upon mitotic exit, the successful reestablishment of an interphase nucleus requires the coordinated reorganization of chromatin and formation of a functional nuclear envelope. Here, we report that the histone