精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WNK4(65266)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected WNK4 on 10 µg of mouse kidney cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse kidney cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2270:
試験成績書(COA)