07-1221
Anti-PP2A-B′ (B56) Antibody
from rabbit
別名:
PP2A phosphatase activator, PP2A, subunit B′, PP2A, subunit B′, PR53 isoform, Phosphotyrosyl phosphatase activator, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit B′, protein phosphatase 2A, regulatory
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, human, mouse, bovine
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPA(5524)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
PI3K、Akt及びmTORシグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis: 1:500-1:1,500 dilution of this antibody detected PP2A-B′ (B56) in 10 μg of multiple cell lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa Cell Lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1221:
試験成績書(COA)