クローン
114-2C-7, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトインフルエンザのhemaglutinin(HA)は、ヒトウイルスの感染性を発揮するために必要な表面糖タンパク質です。HAタグは、アミノ酸98-106に相当するHB分子由来です。発現ベクターにおける一般的なエピトープタグとして広く使用されています。多くのリコンビナントタンパク質がHAタグを発現するように改変されており、HAタグは、リコンビナントタンパク質の生物活性や体内分布に干渉しないようです。このタグにより、タンパク質の検出、単離、精製が容易になります。05-902Rは、マウスモノクローナル(カタログ番号05-902)のリコンビナント版です。
特異性
この抗体は、HAエピトープタグを持つリコンビナントタンパク質を認識します。
免疫原
インフルエンザウイルスのhemaglutinin(HA)タンパク質由来の配列CYPYDVPDYを含む合成ペプチド。
アプリケーション
抗HAタグ抗体、クローン114-2C-7は、HAタグのレベルを検出し、WBでの使用が論文発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
エピトープタグおよび一般用途
エピトープタグおよび一般用途
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
エピトープタグ
品質
HAタグ付きWNT-1でトランスフェクトしたHEK293細胞においてウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製したウサギ免疫グロブリン、60mM Tris、90 mM NaCl、0.03% NaN3、60mMグリシン(pH 7.5)、40%グリセロール含有のバッファーに溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から1年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-902R:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The CTPase activity of ParB determines the size and dynamics of prokaryotic DNA partition complexes.
Manuel Osorio-Valeriano et al.
Molecular cell, 81(19), 3992-4007 (2021-09-26)
ParB-like CTPases mediate the segregation of bacterial chromosomes and low-copy number plasmids. They act as DNA-sliding clamps that are loaded at parS motifs in the centromere of target DNA molecules and spread laterally to form large nucleoprotein complexes serving as
Anna Nordin et al.
Genome biology, 24(1), 185-185 (2023-08-11)
Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease (CUT&RUN) is an increasingly popular technique to map genome-wide binding profiles of histone modifications, transcription factors, and co-factors. The ENCODE project and others have compiled blacklists for ChIP-seq which have been widely adopted:
Dario Zimmerli et al.
eLife, 9 (2020-08-19)
BCL9 and PYGO are β-catenin cofactors that enhance the transcription of Wnt target genes. They have been proposed as therapeutic targets to diminish Wnt signaling output in intestinal malignancies. Here we find that, in colorectal cancer cells and in developing
Rongkun Li et al.
Molecular cancer, 18(1), 18-18 (2019-02-02)
Lysyl oxidase-like 4 (LOXL4) has been found to be dysregulated in several human malignancies, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the role of LOXL4 in HCC progression remains largely unclear. In this study, we investigated the clinical significance and biological involvement
Meng-Ling Wu et al.
Cell communication and signaling : CCS, 12, 22-22 (2014-03-29)
Vascular smooth muscle cells (VSMCs) of the arterial wall play a critical role in the development of occlusive vascular diseases. Cysteine-rich protein 2 (CRP2) is a VSMC-expressed LIM-only protein, which functionally limits VSMC migration and protects against pathological vascular remodeling.