安全性情報
05-22-3838
Sigma-Aldrich
BQ-788, Sodium Salt
別名:
BQ-788, Sodium Salt, N- cis-2,6-Dimethylpiperidinocarbonyl-L-γ-MeLeu-D-Trp(MeOCO)-D-Nle-OH, Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H50N5NaO7
分子量:
663.78
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white to off-white
溶解性
0.01% NH4OH: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
methanol: water (3:1): 2 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A highly selective and competitive ETB receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
Highly selective ETB-receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
ETB-receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.2 nM as ETB-receptor antagonist
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO and Methano:H₂O stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
その他情報
Okada, M., and Nishikibe, M. 2002. Cardiovasc. Drug Reviews20, 53.
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-22-3838-5MG:
05-22-3838-1MG:
05-22-3838-0MG:
試験成績書(COA)