05-1478
Anti-RUNX2 Antibody, clone AS110
clone AS110, from mouse
別名:
Acute myeloid leukemia 3 protein, CBF-alpha 1, Core-binding factor subunit alpha-1, Oncogene AML-3, Osteoblast-specific transcription factor 2, PEA2-alpha A, PEBP2-alpha A, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A subunit, SL3-3 enhancer factor 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AS110, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUNX2(860)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis:
Anti-RUNX2, clone AS110 detected RUNX at 1:1,000 to 1:2,000 dilution in HL-60 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1478:
試験成績書(COA)