05-1076
Anti-c-Jun Antibody, clone 6E4.4
clone 6E4.4, from mouse
別名:
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, c-Jun N-terminal kinase 1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated pro
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6E4.4, monoclonal
交差性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of HeLa, C2C12, and A431 cells using anti-c-Jun, clone 6E4.4 mouse monoclonal antibody (see page 2).
品質
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected c-Jun on 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
Multiple bands may be visible, indicating various phosphorylation states.
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
NIH/3T3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1076-25UG:
05-1076:
試験成績書(COA)