04-886
Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) Antibody, clone A11W, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A11W, from rabbit
別名:
signal transducer and activator of transcription 5A, signal transducer and activator of transcription 5B, transcription factor STAT5B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A11W, monoclonal
交差性
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
適合性
not suitable for immunoprecipitation
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
遺伝子情報
bovine ... Stat5A(282375)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
アポトーシス及び癌
転写因子
品質
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) in lysates from 3T3/NIH cells treated with PDGF.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
PDGF treated 3T3/NIH cells
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-886:
試験成績書(COA)