安全性情報
05-495
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) Antibody, clone 8-5-2
clone 8-5-2, Upstate®, from mouse
別名:
signal transducer and activator of transcription 5A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
8-5-2, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, sheep, human, rat, bovine
テクニック:
western blot: suitable
citations:
57
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8-5-2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, sheep, human, rat, bovine
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
遺伝子情報
human ... STAT5A(6776)
詳細
STAT(シグナル伝達兼転写活性化因子)は、JAKキナーゼの主要な基質として、サイトカインファミリーのリガンドや受容体に対する高い忠実度のシグナルを伝達する、保存された転写因子ファミリーです(1,2)。静止細胞では、STATは活性化されるまで、細胞質に不活性な状態で存在しています。活性化因子にはサイトカイン、成長因子、いくつかのペプチドなどが含まれます。 これらはJAKキナーゼを活性化し、活性化されるとSTATのSH2(Src相同領域2)ドメインに結合し、STATのリン酸化をもたらします(1)。活性化されると、STAT-1、-3、-4、-5Aおよび-5Bはすべてホモ二量体を形成しいます。 STAT1とSTAT2、STAT1とSTAT3はヘテロ二量体を形成し、いくつかのSTATは活性化リガンドの変化に応じて四量体を形成します(1)。二量体化後、STATは核内輸送によって核内に蓄積します(1)。 STAT5AとSTAT5Bは、成長ホルモンとプロラクチンの機能に最も重要であり、乳汁分泌で重要な役割を担っているようです(1,2,3)。チロシン694/699のリン酸化は活性化STAT5の特徴です。
特異性
STAT5A(94 kDa)のリン酸化チロシン残基694およびSTAT5B(92 kDa)のリン酸化チロシン残基699に特異的一部のライセートでは特性が明らかになっていないバンドが検出されることがあります。
免疫原
STAT5Aのアミノ酸689~700およびSTAT5Bのアミノ酸694~705に相当するKLH結合合成リン酸化ペプチド(KAVDG[pY]VKPQIK)クローン8-5-2
エピトープ:Tyr694/699
アプリケーション
抗リン酸化STAT5A/5B(Tyr694/699)抗体クローン8-5-2は、シグナル伝達兼転写活性化因子5A/Bとしても知られるリン酸化STAT5A/5B(Tyr694/699)を検出するマウスモノクローナル抗体であり、WBで検証されています。
品質
αPDGFで刺激した3T3/A31細胞またはインターフェロンαで刺激したHeLa細胞でのウェスタンブロッティングにより日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5~2 μg/mLで使用、PDGFで刺激した3T3/NIH細胞ライセート中のリン酸化STAT5A/Bを検出できます。0.5~2 μg/mLで使用、PDGFで刺激した3T3/NIH細胞ライセートおよびインターフェロンα(IFN-α)で刺激したHeLa細胞ライセート中のリン酸化STAT5A/Bを検出できます。
ターゲットの説明
STAT5A(94 kDa)およびSTAT5B(92 kDa)
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG抗体、PBSバッファー溶液-20℃で凍結保存
アナリシスノート
コントロール
IFN-α誘導HeLa細胞またはGm-CSF処理TF-1細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-495:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Up-regulation of SLAP in FLI-1-transformed erythroblasts interferes with EpoR signaling.
Lebigot, I; Gardellin, P; Lefebvre, L; Beug, H; Ghysdael, J; Quang, CT
Blood null
Carolina S Martinez et al.
Journal of molecular endocrinology, 54(2), 171-184 (2015-02-19)
GH/STAT5 signaling is desensitized in the liver in adult transgenic mice overexpressing GH; however, these animals present greater body size. To assess whether the STAT5 pathway is active during the growth period in the liver in these animals, and how
Forced involution of the functionally differentiated mammary gland by overexpression of the pro-apoptotic protein bax.
Edmund B Rucker,Amber N Hale,David C Durtschi,Kazuhito Sakamoto,Kay-Uwe Wagner
Genesis (2000)
IL-7 activates the phosphatidylinositol 3-kinase/AKT pathway in normal human thymocytes but not normal human B cell precursors.
Sonja E Johnson, Nisha Shah, Anna A Bajer, Tucker W LeBien
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Xianping Shi et al.
Scientific reports, 5, 9694-9694 (2015-04-09)
Resistance to chemotherapy is a great challenge to improving the survival of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), especially those with activated B-cell-like DLBCL (ABC-DLBCL). Therefore it is urgent to search for novel agents for the treatment of DLBCL.