抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A56, monoclonal
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDGFRB(5159)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
成長因子及び受容体
A 1:2,000 dilution of this lot detected PDGFRβ in RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, and human HFF cells.
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated PDGFRβ from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
品質
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
アナリシスノート
RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, or human HFF cells
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-825:
試験成績書(COA)