Merck
Z328537
BRAND® Transferpettor® キャップ
volume 200-1000 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥4,846
¥4,846
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥4,846
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥4,846
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
color-coded yellow
DE-M marking
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 702854
BRAND
最大容量
1 mL
容量
200-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
BR702854 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)