安全性情報
03-0165-00
Millipore
SMC® プレートウォッシャー評価キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
single molecule counting: suitable
詳細
TM=[「SMC」]イムノアッセイでは、フェムトグラム/mLレベルの感度に到達するため、アッセイ全体を通して重要なプレート洗浄ステップでプレートウォッシャーが最高の性能を発揮できるようにすることが重要です。 貴重なサンプルを使用する前に、TM=[「SMC」]プレートウォッシャー評価キットを使用してプレートウォッシャーの性能を確認してください。
このキットには、SMC イムノアッセイのステップを模倣したユニークな試薬など、5 枚のプレートを実行するのに必要な全ての試薬が含まれています。簡略化されたワークフローで、プレートウォッシャーの性能を分離し、強調します。BioTek 405 TS と Tecan HydroFlex マイクロプレートウォッシャーの両方を分析し、SMCxPRO と Erenna イムノアッセイプラットフォームの両方で読取りができるように、この試薬を最適化しました。
アプリケーション
  • 1 キットにつき 96 ウェルアッセイ 5 回:複数のウォッシャーまたはプレートウォッシャーのメンテナンス前後でのテスト<br />
  • 短縮ワークフロー:約1時間でアッセイを実施<br />
  • TM=[「BioTek」] 405 TS と Tecan HydroFlex マイクロプレートウォッシャーの両方を評価<br />
  • TM=[「SMCxPRO」] と Erenna プラットフォームの両方でデータ分析可能<br />
  • 貴重なサンプルを評価する前に、最適なプレートウォッシャーパフォーマンスの確認が可能
構成
プレートウォッシャー評価希釈液、プレートウォッシャー評価試薬、10X 洗浄バッファー、バッファー D、溶出バッファー B
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn how to optimize your plate washer performance with the SMC® Plate Washer Evaluation Kit and assay precious samples with confidence.
SMC® Plate Washer Evaluation Kitにより、プレートウォッシャーの性能を最適化し、貴重なサンプルを安心してアッセイする方法をご覧ください。
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Th1/Th2細胞やTh17細胞などからの存在量の少ないサイトカインを正確に特性解析するために、SMC® テクノロジーと併せて高感度イムノアッセイを利用できます。