Merck
T-045
Supelco
3-Trifluoromethylphenylpiperazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
3-Trifluoromethylphenylpiperazine hydrochloride, TFMPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14ClF3N2
CAS番号:
分子量:
266.69
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品T-045は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N2CC[N+H2]CC2.[Cl-]
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
InChI Key
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
詳細
A Snap-N-Spike® reference Solution suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research. 3-Trifluoromethylphenylpiperazine, or TFMPP, is a recreational drug and stimulant sold illicitly under the street name “Legal X.” TFMPP is a structural analog of benzylpiperazine or BZP.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-045-1ML:
T-045-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)