包装
vial of 1 g
メーカー/製品名
Cerilliant®
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChI Key
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCD-003-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ