特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | Z-012 | P-909 | L-902 |
---|---|---|---|
form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-917-1ML:4548173360058
P-917-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック