特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(CCOCCC(O)=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4C[C@H](O)C[C@H]4C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)=O
InChI
1S/C19H27NO.ClH/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19;/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3;1H/i1+1,2+1,13+1;
InChI Key
OQGYMIIFOSJQSF-NASIXXEGSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-084-CC:
P-084-1ML:4548173318080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ