安全性情報
NMID921
3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31NO3
分子量:
417.54
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID921-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)