安全性情報
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
UNSPSCコード:
41116107
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
InChI Key
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID869-100MG:
試験成績書(COA)