Merck
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥25,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber cork
包装
pack of 1
詳細
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sigma TLC spray box
Supelco
S1509
Sigma TLC spray box