Merck
N-923
Supelco
Norfluoxetine oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥8,090
¥8,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥8,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18F3NO5
CAS番号:
分子量:
385.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥8,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
FDWJCEPFCGIDPF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Norfluoxetine is a primary blood metabolite of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine, an antidepressant, sold under the trade name Prozac®. This Snap-N-Spike® Reference Solution is applicable to use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
N-923-CC:
N-923-1ML:4548173321462
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)