Merck
N-129
Supelco
Norcarfentanil-13C6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C10H22N2O3 · C2H2O4
分子量:
386.35
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C(CC)=O)CCNCC1)OC.OC(C(O)=O)=O
詳細
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of Norcarfentanil in fentanyl GC/MS or LC/MS methods for applications in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring or urine drug testing. Norcarfentanil is a major urinary metabolite of carfentanil, a potent synthetic opioid analgesic drug structurally related to fentanyl. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anesthesia.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-129-0.5ML:
N-129-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)