M228
M-228
1 of 10
Supelco
1.17920
Quaternary Ammonium Compounds
1.17866
Glucose Test
1.10020
Nitrate Test
Sigma-Aldrich
G2174
β-グルクロニダーゼ カサガイ(Patella vulgata)由来
P-080
フェナゼパム 溶液
G1163
O-グリコシダーゼ 肺炎レンサ球菌由来
1.10084
Peracetic Acid Test
USP
1659000
チメロサール
1.10019
Sulfate Test
1.10079
Chloride Test
certified reference material
300
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 1 mL
Cerilliant®
100 μg/mL in methanol ((as quarternary ammonium ion))
single component solution
2-8°C
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
49.5 °F
9.7 °C
第4類:引火性液体 アルコール類 危険等級II
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
M-228-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.