Merck
M-205
Supelco
Medazepam solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥25,300
¥25,300
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥25,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15ClN2
CAS番号:
分子量:
270.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,300
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)N(CCN=C2c3ccccc3)C.Cl
InChI
1S/C16H15ClN2.ClH/c1-19-10-9-18-16(12-5-3-2-4-6-12)14-11-13(17)7-8-15(14)19;/h2-8,11H,9-10H2,1H3;1H
InChI Key
XBWAZCLHZCFCGK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Medazepam, marketed as Azepamid, Nobrium, Tranquirax, Rudotel, Raporan, Ansilan and Mezapam, is a long-acting benzodiazepine drug used as anxiolytic, anticonvulsant, sedative, and skeletal muscle relaxant. This certified solution standard is suitable for numerous GC/MS or LC/MS testing applications in forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or therapeutic drug monitoring.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-205-1ML:4548173350660
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rio P Juni et al.
JACC. Basic to translational science, 4(5), 575-591 (2019-11-27)
The positive findings of the EMPA-REG OUTCOME trial (Randomized, Placebo-Controlled Cardiovascular Outcome Trial of Empagliflozin) on heart failure (HF) outcome in patients with type 2 diabetes mellitus suggest a direct effect of empagliflozin on the heart. These patients frequently have