Merck
M-198
Supelco
Meclonazepam-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9D3ClN3O3
分子量:
332.76
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(N=C(C2=CC=CC=C2Cl)C3=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1)C([2H])([2H])[2H]
詳細
An internal standard suitable for use in LC/MS or GC/MS testing methods of meclonazepam for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing or isotope dilution methods. Meclonazepam is a benzodiazepine derivative similar in structure to clonazepam, but was never used as medicine and instead appeared on the illicit drug market as a designer drug.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
M-198-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)