Merck
I-043
Supelco
Isotachysterol 3 solution
100 μg/mL in hexane, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Toxisterol3 D3, (S)-4-Methyl-3-((E)-2-((1R,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-Methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-Inden-4-yl)vinyl)cyclohex-3-en-1-ol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in hexane
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-043-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)