特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1000 μg/mL in methanol
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERT-053-1.2ML:
ERT-053-CC:
試験成績書(COA)