Merck
ERT-052
Supelco
Thiodiglycol sulfoxide solution
1000 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O3S
CAS番号:
分子量:
138.19
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1000 μg/mL in methanol
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCS(=O)CCO
InChI
1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
XHKPPUVICXLDRJ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)