Merck
D-113
Supelco
N-Desmethylclomipramine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥18,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18D3ClN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
340.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC2=C(C=C1)CCC3=C(C=CC=C3)N2CCCNC([2H])([2H])[2H].[H]Cl
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H/i1D3;
InChI Key
KMDDAZOLOSKTKZ-NIIDSAIPSA-N
詳細
A stable-labeled internal standard suited for quantification of N-desmethylclomipramine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. N-Desmethylclomipramine is a primary plasma metabolite of the tricyclic antidepressant clomipramine. Clomipramine is a tricyclic antidepressant used to treat many conditions from major depression and panic disorder to narcolepsy and obsessive compulsion disorder (OCD). 
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
D-113-1ML:
D-113-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)