C207
C-207
1 of 10
Sigma-Aldrich
C9754
コルヒチン
Supelco
PHR1764
C3915
C2580000
USP
1146006
234115
Colchicine, Colchicum autumnale
36182
オリザリン
R8758
RPMI-1640培地
BP1150
C6762
サイトカラシンB Drechslera dematioidea由来
certified reference material
liquid
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 1 mL
Cerilliant®
1 mg/mL in acetonitrile
gas chromatography (GC): suitableliquid chromatography (LC): suitable
pharmaceutical (small molecule)
single component solution
−20°C
N([C@H]1CCc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC)c3c1c[c](c(cc3)OC)=O)C(=O)C
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 2
42.8 °F - closed cup
6.0 °C - closed cup
劇物
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
C-207-1ML:4548173372310
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.