Merck
C-116
Supelco
Clomipramine-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Clomipramine-D3 hydrochloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥5,550
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥5,550
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D3H20ClN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
354.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cccc3)N2CCCN(C([2H])([2H])[2H])C.Cl
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3;
InChI Key
WIMWMKZEIBHDTH-NIIDSAIPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Clomipramine is a tricyclic antidepressant used to many conditions from major depression and panic disorder to narcolepsy and obsessive compulsion disorder (OCD). This internal standard is is suitable for quantitation of Clomipramine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, isotope dilution methods, or pharmaceutical research.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
C-116-1ML:4548173343389
C-116-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luiza G Tunes et al.
ACS infectious diseases, 6(5), 1121-1139 (2020-04-15)
The drugs currently used to treat leishmaniases have limitations concerning cost, efficacy, and safety, making the search for new therapeutic approaches urgent. We found that the gold(I)-derived complexes were active against L. infantum and L. braziliensis intracellular amastigotes with IC50 values ranging