Merck
C-089
Supelco
1-(3-クロロフェニル)ピペラジン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
1-(3-クロロフェニル)ピペラジン アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14Cl2N2
CAS番号:
分子量:
233.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品C-089は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Clc1cc(ccc1)[N+H]2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
InChI Key
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(3-Chlorophenyl)-piperazine, also known as meta-chlorophenylpiperazine or mCPP, is a designer drug analog of aryl-substituted piperazines. A stimulant, serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARU), mCPP can also be detected as a primary urinary metabolite of the antidepressant drug trazadone. This certified solution standard is suitable for use in piperazine testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-089-1ML:
C-089-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zheng Cao et al.
Journal of analytical toxicology, 39(5), 335-346 (2015-04-03)
A novel LC-MS-MS assay that simultaneously detects and quantitates 78 drugs and metabolites was developed and validated for chronic pain management. Urine specimen was diluted and mixed with internal standards (ISs) before injected into LC-MS-MS. Seventy-two analytes were detected with