Merck
C-912
Supelco
Chlordiazepoxide-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,000
¥30,000
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D5H9ClN3O
CAS番号:
分子量:
304.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥30,000
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=[N+]([O-])CC(NC)=NC3=C2C=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
ANTSCNMPPGJYLG-VIQYUKPQSA-N
詳細
Chlordiazepoxide is a benzodiazepine sold under trade names such as Librax® or Klopoxid for short-term treatment of anxiety or management of acute alcohol withdrawal syndrome. This stable-labeled internal standard is suitable for chlordiazepoxide testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring, or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Librax is a registered trademark of Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-912-CC:
C-912-1ML:4548173315935