フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1002-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)54-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46(3,4)5)41-51-44(47)37-35-33-31-29-27-25-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24,26,30,32,43H,6-13,15,17-19,21,23,25,27-29,31,33-42H2,1-5H3/b16-14-,2
InChI Key
MHUZXLUKTLNHIX-GUNPMBPGSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)