Merck
QBD10613
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Lys-(dPEG®4-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
別名:
Fmoc-Lys(biotin-PEG4)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG4-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H59N5O11S
分子量:
842.01
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Fmoc-N-Lys-(dPEG4-biotin)-OH permits incorporation of a short (19.1 atoms, 16 Å), biotinylated discrete PEG (dPEG) into a peptide chain using standard Fmoc chemistry with Fmoc-protected lysine. The biotin-dPEG4 moiety is coupled to the side chain of lysine. A useful application for this product is the creation of a peptide probe that can be retrieved by affinity capture using avidin or streptavidin.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10613-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)