包装
pkg of 1 × 1 mL (999993C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (999993C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
濃度
10 mg/mL (999993C-10mg)
10 mg/mL (999993C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
詳細
アプリケーション
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein) to study the chain length dependence by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiments to determine if the proteins could be reconstituted into phospholipid bilayers
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
999993C-VAR:
999993C-25MG:
999993C-BULK:
999993C-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)