Merck
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥144,000
¥144,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥144,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H122N6O31
CAS番号:
分子量:
1543.74
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥144,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-500UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900603P-500UG:
900603P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)