Merck
900151P
Avanti
CoQ8
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Coenzyme Q8 (E. coli)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥37,200
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥37,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (900151P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O
InChI
1S/C49H74O4/c1-36(2)20-13-21-37(3)22-14-23-38(4)24-15-25-39(5)26-16-27-40(6)28-17-29-41(7)30-18-31-42(8)32-19-33-43(9)34-35-45-44(10)46(50)48(52-11)49(53-12)47(45)51/h20,22,24,26,28,30,32,34H,13-19,21,23,25,27,29,31,33,35H2,1-12H3/b37-22+,38-24+,39-26+,40-28+,41-30+,42-32+,43-34+
InChI Key
ICFIZJQGJAJRSU-SGHXUWJISA-N
関連するカテゴリー
詳細
Coenzyme Q (CoQ) is a natural compound, which is broadly distributed in living organisms. It is a constituent of the electron transfer system. CoQ contains a benzoquinone moiety and an isoprenoid side chain.[1]
アプリケーション
CoQ8 has been used as a ligand to activate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR).[2]
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900151P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
900151P-VAR:
900151P-1MG:
900151P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of coenzymeQ10 by recombinant E. coli harboring the decaprenyl diphosphate synthase gene from Sinorhizobium meliloti
Seo MJ, et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 16(6), 933-938 (2006)
Idebenone and coenzyme Q10 are novel PPAR alpha gamma ligands, with potential for treatment of fatty liver diseases
Tiefenbach J, et al.
Disease models & mechanisms, 11(9), dmm034801-dmm034801 (2018)