Merck
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O3
CAS番号:
分子量:
318.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
ethanol solution
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
濃度
100 μg/mL in ethanol
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900124E-BULK:
900124E-VAR:
900124E-100UG:
試験成績書(COA)