Merck
900117P
Avanti
PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Prostaglandin E2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O5
分子量:
352.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (900117P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (900117P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900117P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900117P-10MG:
900117P-BULK:
900117P-VAR:
900117P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the