アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
濃度
100 μg/mL in ethanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1/i14D2,15D2
InChI Key
GKKWUSPPIQURFM-GSBTUTNTSA-N
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900109E-BULK:
900109E-100UG:
900109E-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)