安全性情報
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite IRA-96 遊離塩基, free base
詳細
weakly basic
フォーム
beads
パラメーター
100 °C max. temp.
湿度
57-63%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
polyamine functional group
粒径
20-27 mesh
550-750 μm
使用pH
0-7
キャパシティ
1.25 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
弱塩基性陰イオン交換樹脂は、脱イオン化、クロム酸回収、ホルムアルデヒド脱酸処理、窒化アンモニウムの除去と回収に有用です。 FDAのFood Additive Regulation 21 CFR 173.25.には適合していません。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06441-VAR:
06441-BULK:
06441-250G:
06441-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)