Merck
890830C
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
別名:
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H73NO4
CAS番号:
分子量:
595.98
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890830C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890830C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
濃度
10 mg/mL (890830C-25mg)
25 mg/mL (890830C-200mg)
脂質タイプ
transfection
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
アプリケーション
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.[1]
生物化学的/生理学的作用
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890830C-200MG:
890830C-25MG:
890830C-VAR:
890830C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.